Kluczowe dokumenty
293 Bez GTP-AC
5011003, human kidney (embryonic), Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
293 Bez GTP-AC, 05011003, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
pochodzenie biologiczne
human kidney (embryonic)
opakowanie
tube of 5 μg 05011003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 05011003-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka ludzkiego zarodka, bez surowicy
Opis linii komórkowej
Linia komórek nerki ludzkiego zarodka 293 (numer katalogowy Sigma. 85120602) przystosowana do wzrostu w wolnym od składników zwierzęcych podłożu Gene Therapy Medium 3 (Sigma G9916). Ta linia komórkowa rośnie w kępkach w zawiesinie. Oryginalna linia komórkowa 293, z której pochodzi ta linia komórkowa, została przekształcona za pomocą ściętego ludzkiego DNA Ad5.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
Podłoże do terapii genowej 3 (Sigma G9916) + 2 mM glutaminy. Podczas zamrażania komórek należy użyć 50:50 świeżej pożywki hodowlanej:pożywki kondycjonowanej plus 10% DMSO.
Rutyna subkultury
Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Tran
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)