CAS9RFPV
Cząsteczki lentiwirusowe Cas9 RFP
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
stężenie
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Zastosowanie
CRISPR
gen reporterowy
RFP
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
- Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
- Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
- Tworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających Cas9-RFP
Cechy i korzyści
- Wysoka specyficzność
- Wysoka aktywność
- Gotowość do infekcji/transdukcji
Zasada
Definicja jednostki
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)