Kluczowe dokumenty
CAS9GFPV
Sigma-Aldrich
Cząsteczki lentiwirusowe Cas9 GFP
Synonim(y):
Cząsteczki lentiwirusowe GFP
About This Item
Kod UNSPSC:
41106621
NACRES:
NA.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
stężenie
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Zastosowanie
CRISPR
gen reporterowy
GFP
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Gotowe do użycia cząsteczki lentiwirusowe Cas9-GFP umożliwiają natychmiastową transdukcję szerokiego zakresu linii komórkowych. Cząsteczki lentiwirusowe Cas9-GFP skutecznie i stabilnie integrują Cas9 i GFP połączone peptydem 2A i napędzane promotorem EF1 alfa (EF1a-Cas9-2A-GFP) w celu silnej ekspresji zarówno w dzielących się, jak i niedzielących się liniach komórkowych. Są one idealne do uniknięcia żmudnego procesu produkcji lentiwirusów i stanowią jedną część dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji Cas9 i gRNA. W celu ułatwienia mikroskopii fluorescencyjnej należy stosować MOI większe niż 200.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
  • Całkowity nokaut genów niepodatnych na RNAi
  • Tworzenie linii komórkowych stabilnie wyrażających Cas9-GFP
Cechy i korzyści
  • Wysoka specyficzność
  • Wysoka aktywność
  • Gotowość do infekcji/transdukcji
Zasada
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB.
Definicja jednostki
VP/ml jest jednostką miary stężenia dla miana wirusa oszacowanego za pomocą testu p24.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.