1 EA
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
liquid
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
General description
OCT4 jest kluczowym czynnikiem transkrypcyjnym (TF), który utrzymuje pluripotencję embrionalnych komórek macierzystych i odgrywa kluczową rolę w przywracaniu pluripotencji komórkowej. Ekspresja OCT4 jest silnie wyciszona w zróżnicowanych komórkach. Aktywacja wyciszonego genu OCT4 stała się charakterystycznym wydarzeniem podczas epigenetycznego przeprogramowania w iPSC. Pozytywna kontrola OCT4 gRNA została przetestowana z plazmidem dCas9-p300 w komórkach HEK293 i wykazała ponad trzykrotny wzrost poziomu transkryptu OCT4 mRNA w porównaniu do kontroli negatywnej.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
- Modyfikacja epigenetyczna
- Aktywacja transkrypcji
Features and Benefits
Służy jako kontrola eksperymentalna dla systemu aktywacji CRISPR dCas9-p300. Pozytywny wynik eksperymentu spowoduje zwiększenie poziomu mRNA za pomocą testu qPCR lub TaqMan PCR.
Other Notes
Aby zamówić plazmidy U6-gRNA, odwiedź stronę sigma.com/crisprs
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat plazmidu ekspresyjnego aktywatora genu dcas9-p300.
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat plazmidu ekspresyjnego aktywatora genu dcas9-p300.
Musi być używany z dCas9-p300 lub innymi plazmidami aktywatora/represora dCas9.
1 vial containing 1ug of U6-gRNA plasmid expressing a guide sequence to human OCT4 (Octamer-binding transcription factor-4 or POU5F1).
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CRISPR17-1EA | 04061833541388 |