Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
500 ng/μL
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
vial of 20 μL
concentration
500 ng/μL
application(s)
genome mapping
genomic analysis
shipped in
dry ice
Quality Level
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
General description
Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF GFP jest plazmidowym wektorem lentiwirusowym. Wektor zawiera wstawkę ORF wyrażającą TurboGFP™ i jest przydatny jako kontrola pozytywna (lub negatywna) w eksperymentach z wykorzystaniem kolekcji bibliotekLentiORF MISSION TRC3 w formacie tablicowym lub puli, w tym naszej najnowszej >Puli LentiORF całegogenomu. TurboGFP jest ulepszonym wariantem zielonego białka fluorescencyjnego copGFP sklonowanego z Copepoda Pontellina plumata.
Ta pozytywna kontrola może być używana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola GFP zawiera gen kodujący TurboGFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF GFP jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Ta pozytywna kontrola może być używana do pomiaru wydajności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę. Kontrola GFP zawiera gen kodujący TurboGFP napędzany przez promotor EF1a. Kontrola ta zapewnia szybkie wizualne potwierdzenie udanej transdukcji. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Wektor kontrolny MISSION TRC3 ORF GFP jest dostarczany jako 10 μg plazmidowego DNA w buforze Tris-EDTA (TE) w stężeniu 500 ng/μl.
Application
Genomika funkcjonalna/badanie nadekspresji/walidacja celu
Legal Information
Korzystanie z tego produktu podlega jednej lub kilku umowom licencyjnym. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Strona licencji MISSION.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?