Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
MDCI10000
Millipore
Millicell® Digital Cell Imager
Synonim(y):
Cell Imager, Millicell DCI, cell counter, hemacytometer, hemocytometer
Wybierz wielkość
1 EACH
43,30 zł
1 EACH
3890,00 zł
1 EACH
10 800,00 zł
1 EACH
21 590,00 zł
43,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
43,30 zł
1 EACH
3890,00 zł
1 EACH
10 800,00 zł
1 EACH
21 590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102910
NACRES:
NC.57
43,30 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
dł. × szer. × wys.
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
masa
5.67 lbGross weight
kompatybilność
USB/Ethernet/Wi-Fi
Opis ogólny
Assess your cell cultures with ease. Our Millicell® DCI instrument enables more efficient execution of the repetitive daily techniques associated with cell passaging. Quickly and objectively assess confluency, morphology, and growth trends for more consistent cell cultures.
Remove subjectivity by using accurate confluency measurements!
WiFi compatible with included EDIMAX extneral USB, Ethernet compatible.
When purchasing Our Millicell® DCI instrument please also choose a software subscription as well.
  • Free Trial Software Subscription: MDCI1TRIAL
  • 1 Year Software Subscription: MDCI1T1YR
  • Lifetime Software Subscription: MDCI1T1LIF
Cechy i korzyści
  • Faster analysis
  • Reduced user bias
  • Confluency, cell count, and morphology
  • Hemocytometer or in-vessel measurement
  • Two-click image capture
  • Convenient, web-based cloud service for data storage and archiving
Komponenty
  • Instrument
  • Power supply. Replacement available: MDCI1USBD0N
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Odkryj odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z cyfrowego imagera komórkowego Millicell® DCI, liczenia komórek oraz pomiaru konfluencji i morfologii komórek.
Wskazówki i porady dotyczące korzystania z aplikacji Millicell® Cloud do analizy danych z cyfrowej kamery komórkowej Millicell® DCI.
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Usprawnij przechwytywanie i analizę danych TEER dzięki przyjaznym dla użytkownika ulepszeniom, w tym intuicyjnemu interfejsowi ekranu dotykowego, stojącej sondzie w odwiercie i automatycznemu rejestrowaniu danych.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Monitoruj swoje hodowle komórkowe z łatwością dzięki Millicell® DCI Digital Cell Imager. Od konfluencji do liczby komórek i morfologii, Millicell® DCI automatyzuje pomiary hodowli komórkowej w celu szybszej i bardziej spójnej hodowli.
Questions
  1. Which cultureware is compatible with the Millicell DCI?
    1 answer
    1. Typically, anything that is observable under a microscope at a 10x objective can be viewed and imaged on the Millicell DCI. It is important to consider the following dimensions:
      • The image viewing area measures 2.4 x 1.4mm.
      A standard 96 well is typically 6-7mm in diameter. As a result, each well can be imaged, but the entire well won't be in view.
      •The light source arm is positioned 2.2 inches above the platform.
      The maximum vessel height is 2.19 inches (55.6mm).
      • The focal plane ranges from 0 to 8.75mm above the bottom of the vessel.