Key Documents
C9913
Cholesterol
SyntheChol® synthetic, ≥98%
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
tw
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1