Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
hHCD, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
sheep, rabbit, human, pig, bovine, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: 1:500 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:4,000 using human uterus extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALD1(800)
mouse ... Cald1(109624)
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- immunohistochemistry at a dilution of 1:500 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
- immunoprecipitation
- western blot at a dilution of 1:4,000 using human uterus extract
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| species reactivity sheep, rabbit, human, pig, bovine, mouse | species reactivity rat, rabbit, pig, human, mouse | species reactivity mouse, rat, feline, human | species reactivity guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken |
| Gene Information human ... CALD1(800) | Gene Information human ... CNN1(1264), CNN2(1265) | Gene Information human ... B3GAT1(27087) | Gene Information human ... MYH11(4629) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone hHCD, monoclonal | clone hCP, monoclonal | clone VC1.1, monoclonal | clone hSM-V, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?