Key Documents
C7518
L-Carnitine hydrochloride
≥97%, from equine muscle
Synonim(y):
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
equine muscle
Próba
≥97%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
Klucz InChI
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Działania biochem./fizjol.
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2