Kluczowe dokumenty
C7275
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type V, lyophilized powder
Synonim(y):
Con A
About This Item
Polecane produkty
typ
Type V
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤64 μg per mL agglutination activity
zanieczyszczenia
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
≤0.16 wt. % Ca
≤0.23 wt. % Mn
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?