Przejdź do
1133570
USP
Sól sodowa siarczanu chondroityny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chondroitin sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chondroitin sulfate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)O)NC(=O)C)O)O
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Chondroitin Sulfate Sodium is a glycosaminoglycan, obtained from domestic animal cartilage used in human food. It is composed of a copolymer of N-acetylchondrosamine and d-glucuronic acid, linked alternately between β-1,4 and β-1,3. The glycosaminoglycan is mostly composed of the sodium salt of the sulfate ester of N-acetylchondrosamine, and is primarily mono sulfated in position 4, and less so in position 6.
Application
Wzorzec referencyjny USP siarczanu chondroityny sodu, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Sól sodowa siarczanu chondroityny w tabletkach
  • Glukozamina i siarczan chondroityny, tabletki sodowe
  • Glukozamina, siarczan chondroityny i metylosulfonylometan w tabletkach
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000280PHR1786Y0000593
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
chondroitin sulfate
API family
chondroitin sulfate
API family
chondroitin sulfate
API family
chondroitin sulfate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa siarczanu chondroityny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. May I know the formula and MW for one unit of Chondroitin sulfate sodium?
    1 answer
    1. The molecular formula described on the SDS from the USP indicates (C14H19NO14SNa2)n. The monomeric weight based upon this formula is approximately 503.3 g/mole. Please do keep in mind this is only an approximation as the degree of sulfation can vary for this product.