C5988
Anti-Calcium Channel (β1 subunit) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Voltage-dependent L-type calcium channel, β1 subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 5-10 μg/mL using rat brain tissue lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB1(782)
mouse ... Cacnb1(12295)
rat ... Cacnb1(50688)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie