Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 713,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Nazwa produktu
c-Myc Inhibitor, The c-Myc Inhibitor, also referenced under CAS 403811-55-2, controls the biological activity of c-Myc.
Quality Level
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1\C(=C\c2ccc(cc2)CC)\C(=O)NC1=S
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChI key
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
c-Myc
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (sum of two isomers, HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 475956-10MG | 04055977184303 |