Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł | |
| 20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Nazwa produktu
Ciliary Neurotrophic Factor human, CNTF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤325 ng/mL ED50 ((≥ 3.1 x 103 units/mg))
quality
endotoxin tested
mol wt
22.8 kDa
packaging
pkg of 10 and 20 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C3710-20UG | 04061833486283 |
| C3710-10UG | 04061833486276 |