Merck
C2513
Sigma-Aldrich
(±)-Citronellal
≥85%
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1720789
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥85%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
207 °C (lit.)
gęstość
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
ciąg SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martin F Strube-Bloss et al.
PloS one, 10(9), e0137413-e0137413 (2015-09-05)
To trigger innate behavior, sensory neural networks are pre-tuned to extract biologically relevant stimuli. Many male-female or insect-plant interactions depend on this phenomenon. Especially communication among individuals within social groups depends on innate behaviors. One example is the efficient recruitment