Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł 533,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-075-7
Beilstein/REAXYS Number:
158223
MDL number:
Assay:
≥75% (capillary GC)
Form:
liquid
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥75% (capillary GC)
form
liquid
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
InChI key
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% (capillary GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| density 1.03 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.03 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.03 g/mL at 20 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethoxyquin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?