Przejdź do
08163
L-Arginine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6099937
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9053810426011.01543
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
color
colorless
color
white
color
-
color
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nivaldo Ribeiro Villela et al.
Journal of translational medicine, 12, 232-232 (2014-08-26)
Relative hypovolemia is frequently found in early stages of severe sepsis and septic shock and prompt and aggressive fluid therapy has become standard of care improving tissue perfusion and patient outcome. This paper investigates the role of the nitric oxide
Jenna Gallie et al.
PLoS biology, 13(3), e1002109-e1002109 (2015-03-13)
Phenotype switching is commonly observed in nature. This prevalence has allowed the elucidation of a number of underlying molecular mechanisms. However, little is known about how phenotypic switches arise and function in their early evolutionary stages. The first opportunity to
X Zheng et al.
Journal of dental research, 94(2), 344-353 (2014-12-06)
Dental caries is closely associated with the microbial disequilibrium between acidogenic/aciduric pathogens and alkali-generating commensal residents within the dental plaque. Fluoride is a widely used anticaries agent, which promotes tooth hard-tissue remineralization and suppresses bacterial activities. Recent clinical trials have
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
397261-25G04061836826789
397261-5G04061836820497
08163-5ML-F04061837849350