Przejdź do
332607
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
average Mw ~1,460
Synonim(y):
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, HP-β-CD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
EC Number:
420-920-1
Form:
powder
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
mol wt
average Mw ~1,460
extent of labeling
0.8 molar substitution
mp
267 °C (dec.)
solubility
water: 180 g/L
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
General description
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, a hydroxyalkyl derivative, finds application as a formulation vehicle that is used to enhance the solubility of the drugs in aqueous solutions for the successful delivery of medical agents to biological systems. It is generally employed as a substitute for α-, β- and γ-cyclodextrins.
Application
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin may be used:
  • As an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by thin layer chromatography (TLC) method.
  • To study the host-guest interaction with organic low molecular mass compounds prior to their quantification using reversed phase-high performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
  • As a mobile phase additive for the effective separation of β-carbolines by HPLC.
  • In cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) for the determination of sertraline hydrochloride and the synthesis-related products.
The solubility of lipophilic drugs increases linearly with the concentration of hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD) in aqueous solution because of the complex between HP-β-CD and the drug. This guest-host type complex is formed between the drug and the non-polar cavity in the HP-β-CD that results in enhanced solubility. HP-β-CD can be used to prepare an inclusion complex with ropivacaine (RVC) to increase the solubility of RVC for efficient drug delivery.
The solubility of lipophilic drugs increases linearly with the concentration of hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBC) in aqueous solution because of the complex between HBC and the drug. This guest-host type complex is formed between the drug and the non-polar cavity in the HBC that results in enhanced solubility. Solutions may be lyophilized to produce freely soluble powders. Non-toxic in rabbits and mice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H107C0926778966
description
average Mw ~1,460
description
powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Wacker Chemie AG
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
water: 180 g/L
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
267 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
extent of labeling
0.8 molar substitution
extent of labeling
-
extent of labeling
4-10 (determined by NMR)
extent of labeling
molar substitution per 0.60
mol wt
average Mw ~1,460
mol wt
estimated mol wt ~1396 Da
mol wt
1396 Da
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>752.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 400 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I purchased this material which lists the "molar substitution" as 0.8-1.0 with a MW of ~1460. The C of A specifies the molar substitution as 0.9, does this correspond to MW of 1500? And what is the distribution of MW?
    1 answer
    1. Yes, the molar substitution is used to determine the 1500 MW. The following example calculations may be helpful:
      Molecular Substitution = (1460 -1135.12) / 7 / 58.09 09 = 0.80 (# of substituted units per ring)
      Where 1460 is the average molecular weight
      Where 1135.12 is the molecular weight of the material if it had no substitution (if all R were H and not C3OH7)
      Where 7 is the number of repeating glucopyranose units for this compound
      Where 58.09 is the molecular weight of one substitution - C3OH7
      Please see the image below for an image of this cyclodextrin molecule.
      Please see the link below to review additional information regarding cyclodextrins:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cyclodextrins
      Helpful?
  4. How can I make a stock solution for this chemical? Is there a protocol? Thank you!
    1 answer
    1. This material is freely soluble in water and is often used to enhance the solubility of lipophilic compounds. Please see the link below to review the datasheet for C0926, the cell culture tested version of this cyclodextrin, which applies to this item as well:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/944/233/c0926pis.pdf
      Please see the following link to review additional information regarding general cyclodextrin properties and applications:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cyclodextrins
      Helpful?
  5. Hi, I would like to know if this product is USP/NF grade. In other words, does it meet the USP/NF monograph test requirements? Thank you!
    1 answer
    1. This product is not a USP/NF tested product. Please see the link below to reivew product 1.42020, which is an NF grade product option.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/142020