Merck
C121
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic acid
solid
Synonim(y):
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-Cl-KYNA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
solid
kolor
tan
rozpuszczalność
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL
DMSO: 14 mg/mL
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
Działania biochem./fizjol.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)