Kluczowe dokumenty
C1147
Cinobufotalin
Synonim(y):
14,15β-Epoxy-3β,5α,16β-trihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-14,15β-epoxy-3β,5α,16β-triol 16-acetate
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]35O[C@@H]5[C@H](OC(C)=O)[C@@H]4C6=COC(C=C6)=O)(O)C[C@@H](O)CC1
InChI
1S/C26H34O7/c1-14(27)32-21-20(15-4-5-19(29)31-13-15)24(3)10-7-17-18(26(24)22(21)33-26)8-11-25(30)12-16(28)6-9-23(17,25)2/h4-5,13,16-18,20-22,28,30H,6-12H2,1-3H3/t16-,17-,18+,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+/m0/s1
Klucz InChI
KBKUJJFDSHBPPA-ZNCGZLKOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a standard to bound them with the Fab fragment of an anti-digoxin antibody (Digibind) to rapidly detect its presence in blood by the fluorescence polarization immunoassay for digitoxin
- to treat human cancer cell lines/MCF-7 cells to examine the steroid receptor coactivator-3 (SRC-3) protein concentrations and evaluate its efficacy as SRC small-molecule inhibitors (SMIs)
- as a standard to calibrate the high-performance liquid chromatography (HPLC) and calculate the total quantity of bufadienolides present in the nuchal gland fluid of Rhabdophis tigrinus
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges