Przejdź do
SML3135
Cinobufagin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate, 14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2OC(C)=O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
InChI
1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
InChI key
SCULJPGYOQQXTK-OLRINKBESA-N
Biochem/physiol Actions
Cinobufagin is a bufanolide steroid with anti-proliferative and pro-apoptotic effects as well as antinociception activity. It has been used in Chinese herbal medicine and has been shown to have clinical applications in a variety of cancers both as an anticancer agent and to reduce cancer pain. Cinobufagin was recently identified as novel expression-mimicker that exert in vitro as well as in vivo anti-AML efficacy against AML expressing mtRUNX1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89609B0261C2648
Cinobufagin phyproof® Reference Substance
PHL89609
Cinobufagin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinobufagin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)