Kluczowe dokumenty
BMSW110521100
Sigma-Aldrich
Accuris M1 Grade Calibration Weight Set
pack of 21 pieces, size 0.001-100 g, stainless steel
Wybierz wielkość
21 EACH
858,00 zł
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
21 EACH
858,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
858,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 21 pieces
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1105-21100
rozmiar
0.001-100 g
Opis ogólny
Ekonomiczny zestaw wzorców M1 zawiera 21 elementów w ochronnym futerale.
Podstawowe, kompaktowe wagi o dokładności odczytu w zakresie od 0,1 g do 0,01 g mogą być wzorcowane za pomocą wzorców klasy M1.
Każdy pojedynczy wzorzec i zestaw wzorców z 8972 jest dostarczany z indywidualnym Certyfikatem Weryfikacji potwierdzającym, że wzorce spełniają przepisy OIML i tolerancje dla określonej klasy wagowej.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)