Kluczowe dokumenty
BMSW1000100
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
100 g
Synonim(y):
Kalibracja górnej szalki, Waga kalibracyjna w miligramach, obciążnik górnej szalki
Wybierz wielkość
1 EA
407,00 zł
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
407,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1000-100
Opis ogólny
  • Tolerancja klasy F1 według OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej)
  • Współpracuje ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi Accuris
  • Niemagnetyczna stal nierdzewna
  • Zawiera ochronne etui z tworzywa sztucznego
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)