Zestaw wzorców klasy Premium E2 jest idealny do wzorcowania wag analitycznych z dokładnością odczytu 0,0001g. Precyzyjnie wykonane z wysokiej czystości stali nierdzewnej 316, odważniki te są odporne na korozję, a ich podatność magnetyczna wynosi <0,005. Zestaw zawiera 6 odważników, od 100 mg do 100 g, do sprawdzania powtarzalności, obciążenia kątowego, liniowości i zakresu. Wzorce dostarczane są w etui ochronnym z pęsetą, ściereczką do czyszczenia i certyfikatem legalizacji.
Opakowanie
6 szt: 1x100 mg, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, zawiera etui ochronne, pęsetę, szczoteczkę do kurzu i ściereczkę do czyszczenia
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)