Kluczowe dokumenty
BM991.8406.02
B Medical L400, lodówka laboratoryjna
Lab Refrigerator
Synonim(y):
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Produkt BM991.8406.02 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
4-15 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
pojemność
15.927 ft3
masa
427.7 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - stojąca lodówka laboratoryjna średniej wielkości
  • 5 drucianych półek
  • 4 kółka ze zintegrowanymi nóżkami
  • 7-calowy ekran dotykowy z kontrolą dostępu za pomocą karty zbliżeniowej
  • System alarmowy z podtrzymaniem bateryjnym
  • Port danych USB
  • Panel sterowania montowany na drzwiach
  • Elektroniczny dostęp do drzwi
  • Wewnętrzne oświetlenie LED
Zastosowanie
Chłodzenie laboratoryjne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)