Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 931,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122100
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
collagen coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 3786
weight
10 g
General description
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
Features:
- USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
- Level (SAL) of 10-6
- Certified nonpyrogenic
These microcarriers are coated with Type I collagen to enhance cell attachment and expansion.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| weight 10 g | weight 500 g | weight 100 g | weight 500 g |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature collagen coated | feature - | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Corning 3786 | manufacturer/tradename Corning 4625 | manufacturer/tradename Corning 4620 | manufacturer/tradename Corning 4621 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® microcarriers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?