Kluczowe dokumenty
Z131385
Sigma-Aldrich
Nalgene® filtering flask
capacity 1,000 mL, stopper joint: 8
Synonim(y):
polypropylene vacuum flask, vacuum flask
Wybierz wielkość
1 EA
266,00 zł
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
266,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
flat bottom flask
polypropylene
Połączenie
joint ST/NS neckstopper #8
joint: stopper8
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Nalgene® DS4101-1000
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
  • Nalgene® filtering flasks are an excellent alternative to glass flasks.
  • Manufactured from light-weight, autoclavable, polypropylene that is resistant to shattering.
  • Molded-in one-piece to withstand 1 atm vacuum.
  • Tubulation at a 45° angle helps prevent tipping.
  • Barbed adapter accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. (sold separately)
  • Oval marking area facilitates easy labeling of contents.
  • Neck sized to fit standard stopper sizes (stopper not included).
Molded, one-piece, PP construction withstands full 1 atm vacuum. Tubulation at 45° angle helps prevent tipping, accepts 1/4 to 3/8 in. I.D. tubing. Oval marking area. Nalgene 4101.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)