Kluczowe dokumenty
BAF135570000
Dyski z węgla drzewnego
for 100 mm Petri Dish, pack of 50 discs
About This Item
Kod UNSPSC:
41123000
NACRES:
NB.14
Formularz
disc
opakowanie
pack of 50 discs
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13557-0000
Opis ogólny
Aktywowany węgiel drzewny zaimpregnowany w każdym z jednorazowych krążków 1591 Disposable Charcoal Disks pochłania lotny składnik radioaktywny 35S, zanim zdąży on wydostać się z szalki Petriego podczas eksperymentów znakowania metabolicznego. Sterylne krążki z bibuły filtracyjnej są nasycone aktywnym węglem drzewnym. Przed znakowaniem metabolicznym dysk jest umieszczany w górnej połowie 100-milimetrowej pokrywy szalki Petriego. Po dodaniu związków znakowanych 35S do płynu hodowli komórkowej, pokrywa Petriego z dyskiem z węglem aktywnym jest umieszczana na dolnej połowie szalki Petriego. Lotne związki radioaktywne emitowane w eksperymencie znakowania metabolicznego są absorbowane i unieruchamiane przez dysk z węgla drzewnego. Dynamiczny duet! Połącz dyski z węglem drzewnym z wkładami z węglem drzewnym. Umieść wkłady na półkach inkubatora, aby wychwycić lotne izotopy promieniotwórcze, które mogły nie zostać wychwycone przez płytki Petriego zabezpieczone dyskami z węglem drzewnym.
  • Skuteczne wychwytywanie lotnych związków radioaktywnych
  • Bibuła filtracyjna z węglem aktywnym
  • Idealny do stosowania w eksperymentach znakowania opartych na płytkach Petriego
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1