Kluczowe dokumenty
WHA1872-050
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. (5 cm), pack of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
912,00 zł
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
912,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105315
NACRES:
NB.24
912,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Średnica
(5 cm)
grubość
800 μm
gramatura
195 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman oferuje linię celulozowych bibuł filtracyjnych do określonych zastosowań. Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby oraz bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Klasa 72: bibuła z węglem aktywnym
Kompozytowy filtr celulozowo-szklany z węglem aktywnym. Stosowany do pochłaniania radioaktywnego jodu w monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza i w instalacjach jądrowych.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości kompozytowa celulozowo-szklana bibuła filtracyjna
  • Zawiera węgiel aktywny pochłaniający radioaktywny jod
  • Odpowiedni do stosowania w środowiskach radioaktywnych
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)