Kluczowe dokumenty
WHA1872055
Whatman® application specific filter, activated carbon loaded paper, Grade 72
circles, diam. 55 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z753106
Wybierz wielkość
1 PKG
434,00 zł
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
434,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose fiber membrane (loaded with activated carbon)
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 72
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1872-055
Whatman Article No. 28418576 (US reference)
Średnica
55 mm
grubość
800 μm
gramatura
195 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman oferuje linię celulozowych bibuł filtracyjnych do określonych zastosowań. Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby oraz bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Klasa 72: bibuła z węglem aktywnym
Kompozytowy filtr celulozowo-szklany z węglem aktywnym. Stosowany do pochłaniania radioaktywnego jodu w monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza i w instalacjach jądrowych.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości kompozytowa celulozowo-szklana bibuła filtracyjna
  • Zawiera węgiel aktywny pochłaniający radioaktywny jod
  • Odpowiedni do stosowania w środowiskach radioaktywnych
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)