B9804
Anti-Bcl-2 antibody, Mouse monoclonal
clone 10C4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-BCL-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
microarray: suitable
western blot: 2-10 μg/mL using rat osteosarcoma ROS cell extract
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Bcl2(12043)
rat ... Bcl2(24224)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna