Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3830,00 zł
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
compatibility
mode of use normal phase HPLC
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| L × I.D. 25 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 10 mm | L × I.D. 25 cm × 4 mm | L × I.D. 25 cm × 4.6 mm |
| separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique reversed phase |
| matrix active group Si, silica phase | matrix active group silica phase, Si | matrix active group silica phase, Si | matrix active group C1 (methyl) phase, C18 (RP18) |
| agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L13 |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?