Kluczowe dokumenty
AXYTGL1165R
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
Synonim(y):
końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
6020,00 zł
6020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
6020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TGL-1165-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x480tips/cs
rozmiar
1.1 mm × 6.5 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)