Kluczowe dokumenty
AXYTGL1140R
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
Synonim(y):
końcówki do pipet
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TGL-1140-R
Corning
opakowanie
pkg of 5x480tips/cs
rozmiar
1.1 mm × 4 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)