Kluczowe dokumenty
AXYTGL200RD57R
Gel cutting tips
round, racked, O.D. 0.57 mm, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs
Synonim(y):
końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
763,00 zł
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
763,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
763,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TGL-200RD-57-R
Corning
opakowanie
pkg of 2x200tips/cs
śr. zewn.
0.57 mm
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)