Kluczowe dokumenty
WHA3030614
Whatman® cellulose chromatography papers
3MM CHR, W × L 2 cm × 100 m, pkg of 1 roll
Synonim(y):
bibuła, membrany celulozowe, papier whatman
Wybierz wielkość
1 PKG
250,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cellulose membrane
roll
sterylność
non-sterile
Właściwości
3MM CHR
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Whatman 3030-614
Whatman Article No. 28419266 (US reference)
Parametry
130 mm/30 min flow rate
2.6 cm/hr speed
szer. × dł.
2 cm × 100 m
gramatura
185 g/m2
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Bibuła Whatman 3MM Chr o średniej grubości 0,34 mm. Bibuła Whatman 3MM Chr jest najczęściej używaną bibułą na świecie. Ta akceptacja i wykorzystanie odzwierciedlają wysoką jakość, czystość i spójność, na których polegają naukowcy wykonujący transfery Southern, Northern i Western. Papier 3MM Chr jest teraz dostępny w najczęściej używanych rozmiarach. Papier o średniej grubości (0,34 mm) jest szeroko stosowany w elektroforezie do podnoszenia żeli do sekwencjonowania. Papier 3MM Chr jest również używany zarówno w elektroforezie, jak i w chemii ogólnej. Papier o średniej grubości (0,34 mm) jest szeroko stosowany w chromatografii ogólnej i elektroforezie.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
  • Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
  • Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The