Kluczowe dokumenty
AXYPCR96LPFLTC
PCR microplate with flat top
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, clear
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
1 PKG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-LP-FLT-C
Corning
opakowanie
pkg of 4x25plates/cs
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
100 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (qPCR)
Opis ogólny
  • 11600 96-dołkowa mikropłytka PCR z płaskim dnem jest idealna do użytku ze standardowymi termocyklerami Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, systemami MJ Opticon/Chromo4 qPCR.
  • Jednolita, ultracienka grubość ścianki ułatwia optymalne przenoszenie ciepła.
  • Wolne od DNazy/RNazy i niepirogenne.
  • Niskoprofilowa konstrukcja płytki bez fartucha może być uszczelniona za pomocą pasków, Axymat lub folii uszczelniającej.
  • Pasuje do bloków termocyklera o pojemności 0,1 ml.
  • Idealne do szybkich i wydajnych reakcji PCR.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)