Kluczowe dokumenty
AXYPCR96FLTC
PCR microplate with flat top
size 96 wells, conical bottom clear polypropylene wells, pkg of 4x25plates/cs
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka PCR, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka wielodołkowa 96
Wybierz wielkość
1 PKG
2120,00 zł
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom clear polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-FLT-C
Corning
opakowanie
pkg of 4x25plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for (qPCR)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, BioRad qPCR systems and Statagene MX-3000 systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • No skirt plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Fits 0.2 mL thermal cycler blocks.
  • Single notch corner.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)