Kluczowe dokumenty
AV42419
Sigma-Aldrich
Anti-MFN2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-Mitofusin 2
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1202
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1202
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
human, dog, horse, mouse, rabbit, bovine, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN2(9927)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego MFN2
Działania biochem./fizjol.
MFN2 jest mitochondrialnym białkiem błonowym, które uczestniczy w fuzji mitochondriów i przyczynia się do utrzymania i działania sieci mitochondrialnej. Bierze udział w regulacji proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i może odgrywać rolę w patofizjologii otyłości. Mutacje w tym genie powodują chorobę Charcot-Marie-Tooth typu 2A2 oraz dziedziczną neuropatię ruchową i czuciową VI, które są zaburzeniami obwodowego układu nerwowego. Defekty tego genu są również związane z udarem mózgu o wczesnym początku. Gen ten koduje mitochondrialne białko błonowe, które uczestniczy w fuzji mitochondriów i przyczynia się do utrzymania i działania sieci mitochondrialnej. Białko to bierze udział w regulacji proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i może odgrywać rolę w patofizjologii otyłości. Mutacje w tym genie powodują chorobę Charcota-Marie-Tootha typu 2A2 oraz dziedziczną neuropatię ruchową i czuciową VI, które są zaburzeniami obwodowego układu nerwowego. Defekty tego genu są również związane z udarem mózgu o wczesnym początku. Zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: STVINAMLWDKVLPSGIGHTTNCFLRVEGTDGHEAFLLTEGSEEKRSAKT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)