Kluczowe dokumenty
SAB2101756
Sigma-Aldrich
Anti-PDHB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp564K0164, Anti-PHE1B, Anti-Pyruvate dehydrogenase (lipoamide) β
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, rat, dog, bovine, horse, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDHB(5162)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PDHB
Działania biochem./fizjol.
Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej katalizuje ogólną konwersję pirogronianu do acetylo-CoA i CO2. Zawiera on wiele kopii trzech składników enzymatycznych: dehydrogenazy pirogronianowej (E1), acetylotransferazy dihydrolipoamidowej (E2) i dehydrogenazy lipoamidowej (E3).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GLWKKYGDKRIIDTPISEMGFAGIAVGAAMAGLRPICEFMTFNFSMQAID
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.