Przejdź do zawartości
SRP0548
CTLA4 (CD152), FC Fusion, znakowany biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 4 związane z cytotoksycznymi limfocytami T, CD152
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
42 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
42 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTA4(1493)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne CTLA4, Fc, znane również jako białko 4 związane z cytotoksycznymi limfocytami T i CD152. GenBank Accession No. NM_005214, a.a. 36-162, połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1 i z C-końcowym tagiem Avi, wyrażone w systemie ekspresji komórek HEK293. Białko to było biotynylowane przy użyciu technologii Avitag. MW = 42 kDa (monomer). Uwaga: To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)