Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0009927M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFN2 antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-mitofusin 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN2(9927)
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialne białko błonowe, które uczestniczy w fuzji mitochondriów i przyczynia się do utrzymania i funkcjonowania sieci mitochondriów. Białko to bierze udział w regulacji proliferacji komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i może odgrywać rolę w patofizjologii otyłości. Mutacje w tym genie powodują chorobę Charcota-Marie-Tootha typu 2A2 oraz dziedziczną neuropatię ruchową i czuciową VI, które są zaburzeniami obwodowego układu nerwowego. Defekty tego genu są również związane z udarem mózgu o wczesnym początku. Zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MFN2 (NP_055689, 661 a.a. ~ 757 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FKRQFVEHASEKLQLVISYTGSNCSHQVQQELSGTFAHLCQQVDVTRENLEQEIAAMNKKIEVLDSLQSKAKLLRNKAGWLDSELNMFTHQYLQPSR
Działania biochem./fizjol.
Mitofusyna 2 (MFN2) odgrywa istotną rolę w metabolizmie mitochondriów poprzez utrzymanie i funkcjonowanie architektury sieci mitochondrialnej poprzez fuzję mitochondriów. Zmniejszona ekspresja MFN2 prowadzi do nieprawidłowości metabolicznych, co dodatkowo zwiększa ryzyko rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2. Mutacja genu powoduje neuropatię Charcot-Marie-Tooth typu 2A (CMT2A). Mfn2 kontroluje różne funkcje komórkowe, w tym proliferację komórek, metabolizm oksydacyjny, autofagię i mitochondrialne przeciwwirusowe białko sygnalizacyjne. MFN2 integruje funkcje mitochondriów i retikulum endoplazmatycznego, co jest wymagane do regulacji sygnalizacji insulinowej i homeostazy glukozy in vivo. Obniżona ekspresja MFN2 w łożysku jest związana z patogenezą stanu przedrzucawkowego (PE). MFN2 działa jako biomarker i cel terapeutyczny dla PE i chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin R Murphy et al.
Frontiers in physiology, 10, 1277-1277 (2019-10-23)
Aging in humans is associated with a 10-40-fold greater incidence of sudden cardiac death from malignant tachyarrhythmia. We have reported that thiol oxidation of ryanodine receptors (RyR2s) by mitochondria-derived reactive oxygen species (mito-ROS) contributes to defective Ca2+ homeostasis in cardiomyocytes
Du Fang et al.
Scientific reports, 6, 31462-31462 (2016-08-19)
Mitochondria are essential dynamic organelles for energy production. Mitochondria dynamically change their shapes tightly coupled to fission and fusion. Imbalance of fission and fusion can cause deficits in mitochondrial respiration, morphology and motility. Mfn2 (mitofusin 2), a mitochondrial membrane protein
Zhihao Wei et al.
International journal of biological sciences, 19(6), 1925-1940 (2023-04-18)
Background: Fatty acid oxidation (FAO) is a major alternate energy metabolism pathway in tumor cells subjected to metabolic stress caused by glucose deficiency during rapid progression. However, the mechanism of metabolic reprogramming between glycolysis and FAO in tumor cells is
Jun Yu et al.
BioMed research international, 2016, 6323086-6323086 (2016-03-05)
Background. Mitofusin 2 (Mfn2) is a novel mitochondrial protein that is implicated in cellular proliferation and metabolism; however, the role of Mfn2 in preeclampsia (PE) remains unknown. This study aimed to explore the relationship between Mfn2 and PE. Method. Preeclamptic
Mutations in the mitochondrial GTPase mitofusin 2 cause Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 2A.
Stephan Züchner et al.
Nature genetics, 36(5), 449-451 (2004-04-06)