Merck
SAB1303865
Sigma-Aldrich
ANTI-GLUT2 (SLC2A2) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLUT-2, Glucose transporter type 2, liver
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57359 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A2(6514)
Postać fizyczna
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Xu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(6), 1-12 (2021-03-17)
The current study was done to measure the role of piperlongumine (PL) on hyperglycemia interrelated oxidative stress-mediated inflammation and apoptosis, inflammatory stress, and the diabetic insulin receptor substrate 2 (IRS2), protein kinase B (AKT), and glucose transporter 2 (GLUT-2)/4 signaling pathway