Kluczowe dokumenty
AV41666
Sigma-Aldrich
Anti-ASL (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ASAL, Anti-Argininosuccinate lyase
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, goat, dog, rabbit, guinea pig, horse, rat, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASL(435)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ASL
Działania biochem./fizjol.
ASL jest członkiem rodziny liazy 1. Białko tworzy cytozolowy homotetramer i przede wszystkim katalizuje odwracalne hydrolityczne rozszczepienie argininobursztynianu do argininy i fumaranu, co jest niezbędnym etapem w wątrobie w detoksykacji amoniaku poprzez cykl mocznikowy. Mutacje w tym genie powodują autosomalne recesywne zaburzenie kwasicy argininobursztynowej lub niedobór liazy kwasu argininobursztynowego. Gen ten koduje członka rodziny liazy 1. Kodowane białko tworzy cytozolowy homotetramer i głównie katalizuje odwracalne hydrolityczne rozszczepienie argininobursztynianu do argininy i fumaranu, co jest niezbędnym etapem w wątrobie w detoksykacji amoniaku poprzez cykl mocznikowy. Mutacje w tym genie powodują autosomalne recesywne zaburzenie kwasicy argininobursztynowej lub niedobór liazy kwasu argininobursztynowego. Nietranskrybowany pseudogen znajduje się również na długim ramieniu chromosomu 22. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GATAGKLHTGRSRNDQVVTDLRLWMRQTCSTLSGLLWELIRTMVDRAEAE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)