Kluczowe dokumenty
AV32263
Sigma-Aldrich
Anti-ETV4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ets variant gene 4 (E1A enhancer binding protein, E1AF)
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ETV4(2118)
Opis ogólny
ETS wariant genu 4 (ETV4, E1AF) jest czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje ruchliwość i inwazyjność komórek. Nadaje inwazyjny (przerzutowy) fenotyp różnym komórkom nowotworowym poprzez aktywację genów zaangażowanych w mobilizację komórek, takich jak HER2/neu i różne metaloproteinazy macierzy. ETV4/E1AR aktywuje szlak kinazy związanej z Rho/Rho.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-ETV4 reaguje z czynnikami transkrypcyjnymi bydlęcego, mysiego, ludzkiego i szczurzego wariantu genu ETS 4 (białko wiążące enhancer E1A, E1AF).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ETV4
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-ETV4 jest stosowane do znakowania czynnika transkrypcyjnego wariantu genu ETS 4 (białko wiążące wzmacniacz E1A, E1AF) w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowany jako sonda do określania obecności i roli czynnika transkrypcyjnego wariantu genu ETS 4 (białko wiążące wzmacniacz E1A, E1AF) w mobilizacji komórek i przerzutach / inwazyjności guza.
Królicze przeciwciało anty-ETV4 zostało użyte do zastosowań immunofluorescencyjnych w rozcieńczeniu 1:200 przy użyciu komórek utrwalonych formaldehydem. Przeciwciało może być również stosowane do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Wiadomo, że białko kodowane przez gen ETV4 odgrywa rolę w nowotworach złośliwych jajnika i piersi, a także we wczesnym stadium raka jelita grubego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HSSVFQQPLDICHSFTSQGGREPLPAPYQHQLSEPCPPYPQQSFKQEYH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annalisa Lorenzato et al.
Experimental cell research, 319(17), 2627-2636 (2013-08-21)
The human homolog of the yeast cse1 gene (CSE1L) is over-expressed in ovarian cancer. CSE1L forms complex with Ran and importin-α and has roles in nucleocytoplasmic traffic and gene expression. CSE1L accumulated in the nucleus of ovarian cancer cell lines