Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB91112
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL3049
Synonim(y):
DYT5b
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-TH, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3049, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL3049, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
SESFSDAKDKLRSYASRIQRPFSVKFDPYTLAIDVLDSPQAVRRSLEGVQDELDTLAHALSAIG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH(7054)
Powiązane kategorie
Immunogen
hydroksylaza tyrozynowa
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
40% glicerolu i PBS (pH 7,2). Jako środek konserwujący dodawany jest 0,02% azydek sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kui Cui et al.
ASN neuro, 13, 17590914211009730-17590914211009730 (2021-05-05)
Dysfunction of the central noradrenergic and dopaminergic systems is the primary neurobiological characteristic of Parkinson's disease (PD). Importantly, neuronal loss in the locus coeruleus (LC) that occurs in early stages of PD may accelerate progressive loss of dopaminergic neurons. Therefore
Bo Am Seo et al.
Neuron, 109(23), 3758-3774 (2021-10-14)
Impairment in glucocerebrosidase (GCase) is strongly associated with the development of Parkinson's disease (PD), yet the regulators responsible for its impairment remain elusive. In this paper, we identify the E3 ligase Thyroid Hormone Receptor Interacting Protein 12 (TRIP12) as a
Mohamed Salama et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(3), 976-982 (2017-04-30)
Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disease worldwide. It affects the locomotor system, leading to a final severe disability through degeneration of dopaminergic neurons. Despite several therapeutic approaches used, no treatment has been proven to be effective;
Fei Zeng et al.
ASN neuro, 13, 17590914211055064-17590914211055064 (2021-11-24)
This study investigated the effects of the pharmacological manipulation of noradrenergic activities on dopaminergic phenotypes in aged rats. Results showed that the administration of L-threo-3,4-dihydroxyphenylserine (L-DOPS) for 21 days significantly increased the expression of tyrosine hydroxylase (TH) and dopamine transporter
Yanyan Wang et al.
Neuroscience bulletin, 34(3), 476-484 (2018-03-07)
Previous studies have shown that electroacupuncture (EA) promotes recovery of motor function in Parkinson's disease (PD). However the mechanisms are not completely understood. Clinically, the subthalamic nucleus (STN) is a critical target for deep brain stimulation treatment of PD, and