Przejdź do
R1903
RS 102895 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1′-[2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]-spiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4′-peperidin]-2(1H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21F3N2O2 · HCl
Masa cząsteczkowa:
426.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
901,00 zł
Cena katalogowa1060,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
426.86 g/mol
packaging
pkg of 5 mg
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
20-25°C
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1ccc(CCN2CCC3(CC2)OC(=O)Nc4ccccc34)cc1
InChI
1S/C21H21F3N2O2.ClH/c22-21(23,24)16-7-5-15(6-8-16)9-12-26-13-10-20(11-14-26)17-3-1-2-4-18(17)25-19(27)28-20;/h1-8H,9-14H2,(H,25,27);1H
InChI key
KRRISOFSWVKYBF-UHFFFAOYSA-N
General description
RS 102895 hydrochloride is a small molecule antagonist of C-C motif chemokine receptor 2 (CCR2) which belongs to the spiropiperidine (SP) class.
Application
RS 102895 hydrochloride has been used in bromodeoxyuridine (5-bromo-2′-deoxyuridine, BrdU) cell proliferation assay to study effect of IL33 (interleukin 33) on decidual stromal cell proliferation in present of the antagonist and to study the effects of antagonists on the accumulation of bone marrow-derived microglia.
Biochem/physiol Actions
RS 102895 hydrochloride has a high affinity to the β subunit of the C-C motif chemokine receptor 2 (CCR2) and binds specifically to it. This results in the inhibition of CCR2 signaling. It also suppresses monocyte recruitment. Hence, RS 102895 may be useful for obstructing the immune suppressive effects of monocytes during early vaccine responses.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R2533SML0853SML1414
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
20-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
426.86 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)