Kluczowe dokumenty
SAB4200697
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-16, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
TH, TYH
Wybierz wielkość
1477,00 zł
Cena katalogowa2110,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
1477,00 zł
Cena katalogowa2110,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TH-16, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, dog, rabbit, human, sheep, guinea pig, mouse, monkey, bovine
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of rat PC-12 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TH(7054)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tyrosine hydroxylase (TH) is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p15. TH is a tetramer of four identical subunits, which is characterized with a regulatory, catalytic, and tetramerization domains. The enzyme utilizes tyrosine, BH4 and O2 as co-substrates, and Fe2+ as a cofactor.
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)