Merck
SAB4200097
Sigma-Aldrich
Anti-NOX1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GP91-2, Anti-MOX1 (mitogenic oxidase 1), Anti-NADPH oxidase 1, Anti-NOH1 (NADPH oxidase homolog 1)
Wybierz wielkość
200 μL
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HS68 cell extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX1(27035)
mouse ... Nox1(237038)
rat ... Nox1(114243)
Opis ogólny
Oksydaza NADPH 1 (NOX1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xq22.1. Białko należy do rodziny oksydaz NADPH i jest kolokalizowane z kaweoliną w punktowych plamach na powierzchni i bocznie na brzegach komórek. NOX1 ulega ekspresji głównie w nabłonku jelita grubego.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NOX1 produkowane u królików może być stosowane w immunofluorescencji i immunohistochemii.
Przeciwciało anty-NOX1 produkowane u królików zostało użyte w:
  • Immunocytochemia.
  • Immunoprecypitacja[1]
  • Immunoblotting.[1]
Działania biochem./fizjol.
NOX1 katalizuje produkcję nadtlenku wodoru (H2O2). Nadekspresja białka prowadzi do produkcji zarówno nadtlenku, jak i H2O2 oraz wyzwala przełącznik angiogenny, pośrednicząc w unaczynieniu i szybkiej ekspansji guza. Podwyższoną ekspresję NOX1 zaobserwowano w mózgu pacjentów z chorobą Parkinsona (PD).
Oksydaza NADPH 1 (NOX1) wymaga do swojej aktywności dwóch cytozolowych regulatorów: aktywatora oksydazy NADPH 1 (NOXA1) i organizatora oksydazy NADPH 1 (NOXO1), a także związanego z Ras substratu toksyny botulinowej C3 (Rac1). NOX1 i NOX2 promują neurotoksyczną aktywację mikrogleju, co sugeruje, że odgrywają one centralną rolę w stanach neurozapalnych i stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS). U myszy z ALS wykazano, że delecja genów NOX1 i NOX2 znacznie spowalnia postęp choroby i poprawia przeżywalność.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactive oxygen generated by Nox1 triggers the angiogenic switch
Arbiser JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 715-720 (2002)
ROS production as a common mechanism of ENaC regulation by EGF, insulin, and IGF-1
Ilatovskaya DV
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 304, C102-C111 (2013)
Distinct subcellular localizations of Nox1 and Nox4 in vascular smooth muscle cells.
Hilenski LL
Archives of Virology. Supplementum, 24, 677-683 (2004)
NADPH oxidases in Parkinson's disease: a systematic review.
Belarbi K
Mol. Neurodegener., 12 (2017)
Anthony J Valente et al.
Cellular signalling, 25(6), 1447-1456 (2013-04-02)
We investigated the role of TRAF3 interacting protein 2 (TRAF3IP2), a redox-sensitive adapter protein and an upstream regulator of IKK and JNK in interleukin (IL)-18 induced smooth muscle cell migration, and the mechanism of its inhibition by simvastatin. The pleiotropic