Merck
SAB4200699
Przeciwciało przeciwhydroksylazie tyrozyny, mysie monoklonalne
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
TH, TYH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.44
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
TH-2, monoclonal
Species reactivity:
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
Application:
—
Citations:
-
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TH-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
General description
Przeciwciało przeciwko hydroksylazie tyrozyny, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy TH-2 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych oczyszczoną szczurzą hydroksylazą tyrozyny. Hydroksylaza tyrozynowa (TH), znana również jako monooksygenaza tyrozyny 3, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5. Jest to enzym tetrameryczny składający się z czterech podjednostek. U ludzi zidentyfikowano cztery izoformy TH.
Immunogen
oczyszczona szczurza hydroksylaza tyrozynowa
Application
Przeciwciało przeciwko hydroksylazie tyrozyny, mysie monoklonalne, zostało użyte w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu, immunohistochemii, immunofluorescencji i immunoprecypitacji.
Biochem/physiol Actions
Hydroksylaza tyrozynowa (TH) katalizuje hydroksylację L-tyrozyny do L-3,4-dihydroksyfenyloalaniny (L-dopa) w mózgu i rdzeniu nadnerczy, co jest początkowym i ograniczającym szybkość etapem biosyntezy neuroprzekaźników i hormonów katecholamin (dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny). Dlatego TH odgrywa kluczową rolę w fizjologii neuronów adrenergicznych. Niedobór hydroksylazy tyrozynowej (TH) wiąże się z rozwojem szerokiego spektrum fenotypów, takich jak kilka rodzajów dystonii, wczesny początek choroby Parkinsona, porażenie mózgowe lub spastyczne porażenie kończyn dolnych oraz zarówno pierwotne, jak i wtórne niedobory metabolitów neuroprzekaźników w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF).
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)